Learn More
3,5-Difluorzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10155560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10155560 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10155560 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 311590010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Difluorocinnamic acid
Namenshinweis 98%
CAS 84315-23-1
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 203°C to 206°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H6F2O2
Strukturformel F2C6H3CH=CHCO2H
MDL-Nummer MFCD00010321
Menge 1 g
Synonym 3,5-difluorocinnamic acid, trans-3,5-difluorocinnamic acid, 3,5-difluorocinnamicacid, e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, rarechem bk hw 0255, timtec-bb sbb006675, 3-3,5-difluorophenyl propenoic acid
InChI-Schlüssel MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=CC(=O)O
IUPAC-Name (E)-3-(3,5-Difluorphenyl)prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 184.14
PubChem CID 5374941
Formelmasse 184.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flauschiges glänzendes Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke