Learn More
3,5-Difluorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11420581 5 g 5 Gramm
11410581 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11420581 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20082.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90390-27-5
Summenformel C7H7F2N
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
MDL-Nummer MFCD00061244
InChI-Schlüssel VJNGGOMRUHYAMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzylamine, 3,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-difluoro, 1-3,5-difluorophenyl methanamine, 3,5-difluorobenzyl amine, 3,5-difluorophenyl methylamine, 3, 5-difluorobenzylamine, pubchem4409, 3,5-difluoro-benzylamine, 3,5-difluoro-benzyl amine
PubChem CID 145211
IUPAC-Name (3,5-Difluorphenyl)methanamin
SMILES NCC1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorobenzylamine
Dichte 1.21
Siedepunkt 184°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 3538436
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 97%