Learn More
3,5-Difluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439277
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439277 25 g -
11429277 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21347.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 64248-63-1 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64248-63-1
Summenformel C7H3F2N
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00010311
InChI-Schlüssel CQXZSEXZQVKCHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-difluoro, 5-cyano-1,3-difluorobenzene, 3,5-difluoro benzonitrile, 3,5-difluoro-benzonitrile, 3,5-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem4761, 3.5-difluorobenzonitrile, acmc-1bc3f, ksc355k7h, paragos 390210
PubChem CID 587204
IUPAC-Name 3,5-difluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC(=CC(F)=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 83°C to 88°C
Siedepunkt 160°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2082206
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%