Learn More
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10084247 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10084247 1 g 1 Gramm
10014017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10084247 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 210532-25-5 | Molecular Formula: C6H3ClF2O2S | Molecular Weight: 212.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 210532-25-5
Summenformel C6H3ClF2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.59
MDL-Nummer MFCD02091378
InChI-Schlüssel IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
PubChem CID 2774058
IUPAC-Name 3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55.9°C to 58.2°C
Farbe Orange bis Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.