Learn More
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368866 5 g 5 Gramm
11358866 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19507.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 210532-25-5
Summenformel C6H3ClF2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.59
MDL-Nummer MFCD02091378
InChI-Schlüssel IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
PubChem CID 2774058
IUPAC-Name 3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 8053561
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 97%