Learn More
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228600
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
210532-25-5
C6H3ClF2O2S
212.59
MFCD02091378
IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
2774058
3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride
FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
210532-25-5
C6H3ClF2O2S
212.59
MFCD02091378
IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
2774058
3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride
FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55.9°C to 58.2°C
Farbe Orange bis Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.