Learn More
3,5-Difluoranisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422887 25 g 25 Gramm
11412887 5 g -
11432887 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15497.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93343-10-3 | Molecular Formula: C7H6F2O | Molecular Weight: 144.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93343-10-3
Summenformel C7H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.12
MDL-Nummer MFCD00042560
InChI-Schlüssel OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
PubChem CID 2724518
IUPAC-Name 1,3-Difluor-5-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoroanisole
Dichte 1.234
Siedepunkt 145°C to 148°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.466
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 4966844
Formelmasse 144.12
Reinheit (%) 97%