Learn More
3,5-Difluoranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447857 25 g 25 Gramm
11437857 5 g 5 Gramm
11399519 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16528.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 372-39-4 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-39-4
Summenformel C6H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
MDL-Nummer MFCD00007763
InChI-Schlüssel KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzenamine, 3,5-difluorophenylamine, 5an, 3,5-difluoranilin, 3,5-difluoroanilin, 3,5 difluoroaniline, 3.5-difluoroaniline, pubchem2296, 3, 5-difluoroaniline
PubChem CID 96595
IUPAC-Name 3,5-Difluoranilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoroaniline
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Dichte 1.295
Siedepunkt 80°C (20 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2802286
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) ≥98%