Learn More
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029378
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11356979
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26833.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3′,5′-Difluoro-4′-Methoxyacetophenon, wird im agrochemischen und pharmazeutischen sowie in Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170570-79-3
Summenformel C9H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.158
MDL-Nummer MFCD00236243
InChI-Schlüssel OUJZNFJFMAKGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-methoxyacetophenone, 3,5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3,5-difluoro-4-methoxy-phenyl ethanone, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole, 3.5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-difluoro-4-methoxybenzene, 3',5'-difluoro-4-difluoro-4-methoxyacetophenone-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole
PubChem CID 2736983
IUPAC-Name 1-(3,5 -Difluor-4 -methoxyphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)F)OC)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 186.15
Reinheit (%) 97%