Learn More
3,5-Difluor-2-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030920
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15444457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31816.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41860-67-7
Summenformel C7H7F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.14
MDL-Nummer MFCD09832386
InChI-Schlüssel LJLOVRRJQKWWIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-difluoro-2-methoxy, 3,5-difluoro-2-methoxyphenylamine, benzenamine,3,5-difluoro-2-methoxy-9ci, benzenamine, 3,5-difluoro-2-methoxy-9ci
PubChem CID 20112223
IUPAC-Name 3,5-difluoro-2-methoxyaniline
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Brechungsindex 1.507
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 159.14
Reinheit (%) 97%