Learn More
3,5-Dichlorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312946 5 g 5 Gramm
11302946 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10697.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17231-94-6
Summenformel C6H4Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.058
MDL-Nummer MFCD00041423
InChI-Schlüssel WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
IUPAC-Name 3,5-dichlorbenzolthiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorothiophenol
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Siedepunkt 270°C to 272°C
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
Beilstein 2041184
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 179.07
Reinheit (%) 97%