Learn More
3,5-Dichlorsalicylaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichlorosalicylaldehyde |
| CAS | 90-60-8 |
| Summenformel | C7H4Cl2O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2,4-Dichloro-6-formylphenol2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.01 |
| Formelmasse | 189.9588 |