Learn More
3,5-Dichlorsalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459996 100 g 100 Gramm
11439996 5 g 5 Gramm
11449996 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20941.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-60-8 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
3,5-Dichlorosalicylaldehyde has been used in the preparation of Schiff base ligands and (RS)-3,5-dichloro-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dichlorosalicylaldehyd wurde bei der Herstellung von Schiff-Basisliganden und (RS)-3,5 -Dichloro-2-[(1-Phenylethyl)imino]methyl]phenol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-60-8
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.007
MDL-Nummer MFCD00003320
InChI-Schlüssel FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorosalicylaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-dichloro salicylal, salicylaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzaldehyde, pubchem8246, timtec-bb sbb003642, acmc-209r6w, salicylaldehyde,5-dichloro
PubChem CID 66660
IUPAC-Name 3,5-Dichlor-2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Menge 100 g
Beilstein 973391
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 98%