Learn More
3,5-Dichlorphenylmagnesiumbromid, 0.5 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10686650 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Unit Size:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10686650 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10686650 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 433010500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 82297-90-3, 109-99-9
CAS Min. % 11.58, 85.84
Farbe Braun bis Schwarz
CAS Max. % 14.16, 88.42
Dichte 0.9720g/mL
Menge 50 mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Relative Dichte 0.972
Summenformel C6H3BrCl2Mg
MDL-Nummer MFCD01319892
Synonym 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, pwovecvccctjfq-uhfffaoysa-m, bromo 3,5-dichlorophenyl magnesium, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-Schlüssel PWOVECVCCCTJFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC([Mg]Br)=CC(Cl)=C1
IUPAC-Name bromo(3,5-dichlorophenyl)magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 250.20
PubChem CID 13617820
Formelmasse 250.2
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in tetrahydrofuran
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.