Learn More
(3,5-Dichlorphenyl)Methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10576714 50 g 50 Gramm
10109702 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576714 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB00433EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 60211-57-6
Summenformel C7H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.024
InChI-Schlüssel VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
PubChem CID 43236
IUPAC-Name (3,5-Dichlorphenyl)methanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3, 5-Dichlorophenyl)methanol
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CH2OH
Menge 50 g
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 97%