Learn More
3,5-Dichlorphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420431 5 g -
11430431 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420431 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19991.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
3,5-Dichlorophenyl isocyanate is used as an intermediate for medicine and in iprodione. It is also useful for proteomic research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dichlorphenylisocyanat wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel und für Iprodion verwendet. Es kann auch in der Proteomikforschung verwendet werden.
Löslichkeit
Hydrolyse mit Wasser.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, starken Basen, Aminen, Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34893-92-0
Summenformel C7H3Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 188.007
MDL-Nummer MFCD00013859
InChI-Schlüssel XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
PubChem CID 94460
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-5-isocyanatobenzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Dichte 1.38
Siedepunkt 242°C to 244°C
Flammpunkt 134°C (273°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2250
Beilstein 510282
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolysis with water.
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 97%