Learn More
3,5-Dichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30372213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372213 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372213 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD436735100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorophenol
CAS 591-35-5
Summenformel C6 H4 Cl2 O
Menge 100 g
Synonym 3,5-Dichlorophenol, NSC 60649
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
SMILES Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1
IUPAC-Name 3,5-Dichlorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 163
Formelmasse 161.9639