Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichlorobenzylamine |
| Dichte | 1.3200g/mL |
| Siedepunkt | 116.0°C (10.0 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Strukturformel | Cl2C6H3CH2NH2 |
| Brechungsindex | 1.575 |
| Menge | 1 g |
| Relative Dichte | 1.32 |
| IUPAC-Name | (3,5-Dichlorphenyl)Methanamin |
| Formelmasse | 176.05 |
| Mehr anzeigen |