Learn More
3,5-Dichlorbenzylamin, 95 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dichlorobenzylamine |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Dichte | 1.3200g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Strukturformel | Cl2C6H3CH2NH2 |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | (3,5-Dichlorphenyl)Methanamin |
| Formelmasse | 176.05 |
| Reinheit (%) | 95% |