Learn More
3,5-Dichlorobenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494453 1 g 1 Gramm
11404463 5 g 5 Gramm
11414463 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11003.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 705-21-5 | C6H3Cl3O2S | 245.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 705-21-5
Summenformel C6H3Cl3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 245.50
MDL-Nummer MFCD00051698
InChI-Schlüssel RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro, pubchem5120, acmc-209oey, ksc377a3t
PubChem CID 522388
IUPAC-Name 3,5-Dichlorobenzolsulfonylchlorid
SMILES ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Siedepunkt 158°C to 160°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1528657
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 245.51
Reinheit (%) 97%