Learn More
3,5-Dichlorbenzolboronsäure,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499787 5 g 5 Gramm
11489787 1 g 1 Gramm
11409797 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22765.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67492-50-6 | C6H5BCl2O2 | 190.814 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67492-50-6
Summenformel C6H5BCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.814
MDL-Nummer MFCD00051935
InChI-Schlüssel DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl boronic acid, 3,5-dichlorobenzeneboronic acid, 3,5-dichlorophenyl boranediol, 3,5-dichlophenylboronic acid, 3,5-dichloro phenylboronic acid, 3,5-dichlorobenzene boronic acid, 3,5-dichlorophenyl dihydroxyborane, boronic acid, b-3,5-dichlorophenyl, 3,5-dichlorophenylboronicacid
PubChem CID 2734331
IUPAC-Name (3,5-Dichlorphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼315°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 7581091
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) ≥98%