Learn More
3,5-Dichlorobenzenamin, TRC
Artikelnummer. 30134401
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134401 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30134401 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD431855100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-43-7
Summenformel C6 H5 Cl2 N
Molekulargewicht (g/mol) 162.02
Synonym Aniline, 3,5-dichloro- (7CI,8CI), 3,5-Dichlorobenzenamine, 3,5-DCA, 3,5-Dichloroaniline, 3,5-Dichlorolaniline, 3,5-Dichlorophenylamine
IUPAC-Name 3,5-Dichloroanilin
SMILES Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloroaniline
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,5-Dichloroaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 100 g
Formelmasse 160.9799