Learn More
3,5-Dichloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491638 50 g 50 Gramm
11401648 250 g -
11481638 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13922.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-43-7
Summenformel C6H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 162.013
MDL-Nummer MFCD00007774
InChI-Schlüssel UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
PubChem CID 12281
ChEBI CHEBI:19904
IUPAC-Name 3,5-Dichloroanilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloroaniline
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Dichte 1.58
Siedepunkt 259°C to 260°C (741 mmHg)
Flammpunkt 133°C (271°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3442
Beilstein 636492
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 98%