Learn More
3,5-Dichloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-104530
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
626-43-7
C6H5Cl2N
162.02
MFCD00007774
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
12281
CHEBI:19904
3,5-Dichloroanilin
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
626-43-7
C6H5Cl2N
162.02
MFCD00007774
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
12281
CHEBI:19904
3,5-Dichloroanilin
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichloroaniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 49.0°C to 53.0°C
Farbe Weiß bis braun
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 260.0°C (741.0 mmHg)
Flammpunkt 133°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3NH2
Menge 100 g
Beilstein 12, 626
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.6g/L (26°C). Other solubilities: 26.8g/L n-hexane (20°C),soluble in most organic solvents
Viskosität 2.1 mPa.s (50°C)
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.