Learn More
3,5-Dichlor-6-Hydroxyanilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056058
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15412169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64801.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 527-62-8 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-62-8
Summenformel C6H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 178.012
MDL-Nummer MFCD00035766
InChI-Schlüssel WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k
PubChem CID 10699
IUPAC-Name 2-Amino-4,6-Dichlorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Farbe Gelb bis Braun
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1102196
Formelmasse 178.01
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest