Learn More
3,5-Dichlor-4-pyridon-1-essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30369251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369251 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD437098500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
CAS 56187-37-2
Summenformel C7H5Cl2NO3
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5Cl2NO3/c8-4-1-10(3-6(11)12)2-5(9)7(4)13/h1-2H,3H2,(H,11,12)
SMILES C1=C(C(=O)C(=CN1CC(=O)O)Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 222.03
Formelmasse 220.9646