Learn More
3,5-Dichlor-4-pyridon-1-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11457146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457146 25 g 25 Gramm
11447146 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25471.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dichlor-4-Pyridon-1-Essigsäure wird als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56187-37-2
Summenformel C7H5Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 222.021
MDL-Nummer MFCD02180547
InChI-Schlüssel MFMXEEQESUEMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-pyridone-1-acetic acid, 3,5-dichloro-4-pyridone-n-acetic acid, 2-3,5-dichloro-4-oxopyridin-1 4h-yl acetic acid, 1 4h-pyridineacetic acid, 3,5-dichloro-4-oxo, 3,5-dichloro-4-oxo-4h-pyridine-1-acetic acid, 3,5-dichloro-4-oxopyridin-1-yl acetic acid, 3,5-dichloro-4-pyridine-n-acetic acid, 2-3,5-dichloro-4-oxohydropyridyl acetic acid, pubchem11174, ksc272s7b
PubChem CID 92052
IUPAC-Name 2-(3,5-Dichlor-4-Oxopyridin-1-yl)Ethansäure
SMILES C1=C(C(=O)C(=CN1CC(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Schmelzpunkt 239°C to 241°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 222.03
Reinheit (%) 98%