Learn More
3,5-Dichlor-4-pyridon-1-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
3,5-Dichlor-4-Pyridon-1-Essigsäure wird als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid |
| Schmelzpunkt | 239°C to 241°C |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 222.03 |
| Reinheit (%) | 98% |