Learn More
3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398996
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398996 1 g 1 Gramm
11309006 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20174.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Er wird in den konvergenten Synthesen mit Hydroxyarensulfonylchloriden eingesetzt.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13432-81-0
Summenformel C6H3Cl3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 261.50
MDL-Nummer MFCD00171551
InChI-Schlüssel AELFLPJWVRGXKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735994
SMILES OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 118°C to 119°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2806977
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 3,5-dichloro-4-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzene sulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1c20j, 3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl chlorosulfone, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
IUPAC-Name 3,5-Dichlor-4-hydroxybenzol-1-sulfonylchlorid
Formelmasse 261.51
Reinheit (%) 97%