Learn More
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10548033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10548033 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10005222 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10548033 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH00194EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2314-36-5
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.007
MDL-Nummer MFCD00017605
InChI-Schlüssel LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 16839
IUPAC-Name 3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 97%