Learn More
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 191.01 |
Reinheit (%) | 97% |