Learn More
3,5-Dichlor-4-(2-chlor-4-nitrophenoxy)benzol-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10532452 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10783033 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532452 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB03983DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-06-5
Summenformel C12H5Cl4NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 417.034
MDL-Nummer MFCD00052029
InChI-Schlüssel YNPAAILIMIGQIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy
PubChem CID 2774361
IUPAC-Name 3,5-dichlor-4-(2-chlor-4-nitrophenoxy)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)OC2=C(C=C(C=C2Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 417.05
Reinheit (%) 97%