Learn More
3,5-Dichlor-2-Hydroxybenzensulfonsäure-Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479602 10 g 10 Gramm
11489602 50 g 50 Gramm
11499602 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479602 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10732.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.93 CHF
    48.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 11.28 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54970-72-8 | C6H3Cl2NaO4S | 265.036 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54970-72-8
Summenformel C6H3Cl2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 265.036
MDL-Nummer MFCD00009798
InChI-Schlüssel NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, dhbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, dchbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-chloro-6-hydroxybenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
PubChem CID 3085077
IUPAC-Name Natrium;3,5-dichlor-2-hydroxybenzolsulfonat
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 10 g
Beilstein 3640643
Formelmasse 265.05
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt