Learn More
3,5-Dichlor-2,6-dimethoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30373425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373425 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373425 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4319401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
CAS 73219-91-7
Summenformel C9H8Cl2O4
Menge 1 g
Synonym 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
SMILES COc1c(Cl)cc(Cl)c(OC)c1C(=O)O
IUPAC-Name 3,5-Dichlor-2,6-dimethoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 251.06
Formelmasse 249.98