Learn More
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-4440180
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1737-93-5
C5Cl2F3N
201.96
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
61273
3,5-Dichlor-2,4,6-Trifluorpyridin
C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
1737-93-5
C5Cl2F3N
201.96
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
61273
3,5-Dichlor-2,4,6-Trifluorpyridin
C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Schmelzpunkt 24.0°C to 26.0°C
Dichte 1.6220g/mL
Siedepunkt 159.0°C to 160.0°C
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 1.622
Formelmasse 201.96
Reinheit (%) 98%