missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dibromthiophen-2-carbonsäure, 97 %, ACROS Organics™

Catalog Number 12163751
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7311-68-4
C5H2Br2O2S
285.94
MFCD01006744
YWOSIPRAZKDEIL-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid, 3,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid #, 3,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid
625455
3,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=C(Br)C=C(Br)S1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7311-68-4
C5H2Br2O2S
285.94
MFCD01006744
YWOSIPRAZKDEIL-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid, 3,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid #, 3,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid
625455
3,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=C(Br)C=C(Br)S1
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 180°C to 188°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 285.94
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'