Learn More
3,5-Dibrombenzotrifluorid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497958 1 g 1 Gramm
15407968 5 g 5 Gramm
15417968 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61424.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dibrombenzotrifluorid als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2–4 °C. Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl, trocken und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401-84-3
Summenformel C7H3Br2F3
Molekulargewicht (g/mol) 303.90
MDL-Nummer MFCD00526219
InChI-Schlüssel OFNXSUANJLHGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pubchem11234, acmc-209jbn, ksc911m2p, 1,3-dibromobenzotrifluoride, 3,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene, 3,5-dibromo-1-trifluoromethyl benzene, 1,3-dibromo-5-trifluoromethyl ;benzene
PubChem CID 2063489
IUPAC-Name 1,3-dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromobenzotrifluoride
Farbe Gelb
Menge 1 g
Beilstein 2093912
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 303.9
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig