Learn More
3,5-Dibrombenzoesäure, 99 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dibromobenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 212.0°C to 214.0°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
| Strukturformel | Br2C6H3CO2H |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 279.91 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3,5-Dibromobenzoic acid, 99%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.