Learn More
3,5-Dibrombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11477987
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11477987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16654.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dibrombenzoesäure kann für die Synthese von (+)-Menthyl-3,5-dibrombenzoesäure, Di-tert-butyl-4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibrombenzamid)heptandisäure 2, (L)-Methyl-2-(3,5-dibrombenzamid)-3-phenylpropionsäure verwendet werden.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-58-6
Summenformel C7H4Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 279.92
MDL-Nummer MFCD00051758
InChI-Schlüssel SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
PubChem CID 12063
IUPAC-Name 3,5-dibrombenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromobenzoic acid
Schmelzpunkt 216°C to 224°C
Menge 25 g
Beilstein 1940691
Löslichkeitsinformationen Very faint turbidity in methanol.
Formelmasse 279.93
Reinheit (%) 98%