Learn More
3,5-Dibrombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dibrombenzoesäure kann für die Synthese von (+)-Menthyl-3,5-dibrombenzoesäure, Di-tert-butyl-4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibrombenzamid)heptandisäure 2, (L)-Methyl-2-(3,5-dibrombenzamid)-3-phenylpropionsäure verwendet werden.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3,5-Dibrombenzoesäure kann für die Synthese von (+)-Menthyl-3,5-dibrombenzoesäure, Di-tert-butyl-4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibrombenzamid)heptandisäure 2, (L)-Methyl-2-(3,5-dibrombenzamid)-3-phenylpropionsäure verwendet werden.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dibromobenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 216°C to 224°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1940691 |
| Löslichkeitsinformationen | Very faint turbidity in methanol. |
| Formelmasse | 279.93 |
| Reinheit (%) | 98% |