Learn More
3,5-Dibrombenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30375113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375113 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42420025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromobenzaldehyde
CAS 56990-02-4
Summenformel C7H4Br2O
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
SMILES Brc1cc(Br)cc(C=O)c1
IUPAC-Name 3,5-Dibrombenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 263.91
Formelmasse 261.8629