Learn More
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30387272
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387272 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4256155G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
CAS 3337-62-0
Summenformel C7 H4 Br2 O3
Menge 5 g
Synonym Benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid (ACI), 3,5-Dibromo p-hydroxy benzoic acid, Bromoxynil acid, Bromoxynilbenzoic acid, NSC 21184
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Br2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 295.91
Formelmasse 293.8527