Learn More
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473927
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473927 100 g 100 Gramm
11463927 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18361.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3337-62-0 | C7H4Br2O3 | 295.914 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3337-62-0
Summenformel C7H4Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 295.914
MDL-Nummer MFCD00002548
InChI-Schlüssel PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009
PubChem CID 76857
ChEBI CHEBI:1395
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 269°C to 273°C
Menge 100 g
Beilstein 2416147
Formelmasse 295.93
Reinheit (%) 98%