Learn More
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd, 98 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpecifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 182.0°C to 186.0°C |
| Farbe | Braun bis rosa |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Show More |