Learn More
3,5-Dibrom-4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445123
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445123 25 g 25 Gramm
11435123 5 g 5 Gramm
11455123 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12780.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2973-77-5 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2973-77-5
Summenformel C7H4Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 279.92
MDL-Nummer MFCD00016980
InChI-Schlüssel SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 18100
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-4-Hydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Menge 25 g
Beilstein 1948512
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 279.93
Reinheit (%) 98%