Learn More
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361903 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10361903 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10361903 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. BTB02697EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H4Br2O2
Strukturformel Br2C6H2(OH)CHO
MDL-Nummer MFCD00003318
Menge 10 g
Synonym 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
InChI-Schlüssel JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-2-Hydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 279.915
PubChem CID 7024
Formelmasse 279.91
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Show Less