Learn More
3',5'-Dibenzyloxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
3,5-Dibenzyloxyacetophenon wird bei der Synthese von enantiomerisch reinen B-Ring modifizierten Analoga von (-)-Epikatechin Gallat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone |
| Schmelzpunkt | 60°C to 62°C |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3',5'-dibenzyloxyacetophenone, 3,5-dibenzyloxyacetophenone, ethanone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl, 3,5-bis benzyloxy acetophenone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl ethanone, 1-3,5-bis benzyloxy phenyl ethanone, 3',5'-bis benzyloxy acetophenone, ethanone,1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol |
| Formelmasse | 332.4 |
| Reinheit (%) | 98% |