Learn More
3,5-Dibenzyloxyacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10522801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10522801 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10522801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 201330100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dibenzyloxyacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS 28924-21-2
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H20O3
Strukturformel (C6H5CH2O)2C6H3COCH3
MDL-Nummer MFCD00004777
Menge 10 g
Synonym 3',5'-dibenzyloxyacetophenone, 3,5-dibenzyloxyacetophenone, ethanone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl, 3,5-bis benzyloxy acetophenone, 1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl ethanone, 1-3,5-bis benzyloxy phenyl ethanone, 3',5'-bis benzyloxy acetophenone, ethanone,1-3,5-bis phenylmethoxy phenyl
InChI-Schlüssel KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3
IUPAC-Name 1-[3,5-Bis(Phenylmethoxy)phenyl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 332.399
PubChem CID 120098
Formelmasse 332.39
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder