Learn More
3,5-Diaminobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30359310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359310 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41606510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diaminobenzoic acid
CAS 535-87-5
Summenformel C7 H8 N2 O2
Menge 10 g
Synonym Benzoic acid, 3,5-diamino-, 3,5-Diaminobenzoic acid, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, D 0294, DABA
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(N)cc(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 3,5-diaminobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0586