Learn More
3,5-Diaminobenzoesäure-dihydrochlorid 99 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
25 g-Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 618-56-4 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C7H8N2O2·2HCl |
| Strukturformel | (H2N)2C6H3CO2H·2HCl |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3,5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.